Learn More
Novus Biologicals™ Z-LE(OMe)HD(OMe)-FMK (Caspase 9 Inhibitor)
Artikelnummer. 18118672 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
5 Milligramm
Artikelnummer. 18118672
Marke: Novus Biologicals™ NBP2293985MG
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
For use in research applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Gelbbraun
Zur Verwendung mit (Anwendung) In vitro assay
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles
Menge 5 mg
Produkttyp Z-LE(OMe)HD(OMe)-FMK (Caspase 9) Inhibitor
Molekulargewicht 690
Hemmstoffe Z-LE(OMe)HD(OMe)-FMK (Caspase 9)
Form Kristallpulver