Learn More
Beskrivelse
YY2 Polyclonal specifically detects YY2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Western Blot.
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | YY2 |
| Anwendungen | ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Western Blot |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Western Blot 1:500-1:2000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50 - 1:200 |
| Zusammensetzung | PBS (pH 7.3), 50% glycerol |
| Gen-Alias | transcription factor YY2, YY2 transcription factor, ZNF631 |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Immunogen | A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 200-300 of human YY2 (NP_996806.2). GEGQAENPPDYSEYLKGKKLPPGGLPGIDLSDPKQLAEFTKVKPKRSKGEPPKTVPCSYSGCEKMFRDYAAMRKHLHIHGPRVHVCAECGKAFLESSKLRR |
| Reinigungsverfahren | Affinity purified |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?