Learn More
Cowie Technology™ Hochleistungsschaftführung aus PTFE. Länge A, amerikanischer Konus
Artikelnummer. 10593785 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch) Welle:
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
19 mm
Höhe (metrisch):
60 mm
70 mm
Durchmesser (metrisch):
42 mm
50 mm
58 mm
Standard-Konusverbindung:
19/22A Konus
19/38A Konus
24/40A Konus
29/42A Konus
34/45A Konus
45/50A Konus
Konusgröße: 24/40
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10593785
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Verwendung mit Glas- und Metallrührstäben. Die Hochleistungsrührerführung ist für Europa mit einem Konus in B-Länge versehen und verfügt über eine PTFE/PEEK-Dichtung.
Bietet eine effektive Führung für Glas- und Metallwellenrührer über einen Temperaturbereich, ohne Partikel aus der Dichtung abzustoßen, und hält dabei ein Vakuum aufrecht. Die Dichtung wird aus einem speziell formulierten PTFE-PEEK-Verbundwerkstoff hergestellt und ist dauerhaft druckbelastet.
  • Hohe Chemikalienbeständigkeit
  • Peitschenschutz und reduzierte Vibration
  • Leistung von Vakuum (∼5 mm Hg) und Druck (3 bis 5 psi)
  • Kein Verschütten
  • Selbstlösender Gelenkring
  • Maximal empfohlene Drehzahlen: kontinuierlich 500 U/min, intermittierend 800 U/min
Hinweis: PEEK hat eine sehr hohe chemische Beständigkeit mit einer gewissen Empfindlichkeit nur gegenüber starken Mineralsäuren.
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) 42 mm
Durchmesser (metrisch) Welle 6 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Rührer mit Glas- und Metallschaft
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ausrichtung des Schafts beim Mischen
Höhe (metrisch) 60 mm
Menge Je 1
Standard-Konusverbindung 19/22A Konus
Typ Hochleistungswellenführung, PTFE