Learn More
Cowie Technology™ Hochleistungsschaftführung aus PTFE. Länge „A“, amerikanischer Konus
Artikelnummer. 10503795 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch) Welle:
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
19 mm
Höhe (metrisch):
60 mm
70 mm
Durchmesser (metrisch):
42 mm
50 mm
58 mm
Standard-Konusverbindung:
19/22A Konus
19/38A Konus
24/40A Konus
29/42A Konus
34/45A Konus
45/50A Konus
Konusgröße: 24/40
Packungsgröße:
1 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Welle Höhe (metrisch) Durchmesser (metrisch) Standard-Konusverbindung unitSize
10503795 19 mm 70 mm 58 mm 45/50A Konus 1 Stück
10476683 16 mm 70 mm 50 mm 34/45A Konus 1 Stück
10788033 12 mm 70 mm 50 mm 29/42A Konus 1 Stück
10778033 10 mm 60 mm 50 mm 29/42A Konus 1 Stück
10233453 10 mm 60 mm 42 mm Konusgröße: 24/40 -
10058942 8 mm 60 mm 42 mm 24/40A Konus 1 Stück
10690164 8 mm 60 mm 42 mm 19/38A Konus 1 Stück
10593785 6 mm 60 mm 42 mm 19/22A Konus 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 10503795
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Verwendung mit Rührstäben aus Glas und Metall. Die Hochleistungsrührerführung ist ein Konus der „B“-Länge für Europa und hat eine PTFE/PEEK-Versiegelung.
Bietet eine effektive Führung für Glas- und Metallwellenrührer über einen Temperaturbereich, ohne Partikel aus der Dichtung abzustoßen, und hält dabei ein Vakuum aufrecht. Die Dichtung wird aus einem speziell formulierten PTFE-PEEK-Verbundwerkstoff hergestellt und ist dauerhaft druckbelastet.
  • Hohe Chemikalienbeständigkeit
  • Peitschenschutz und reduzierte Vibration
  • Vakuum (∼5 mm Hg) und Druckleistung (3 bis 5 psi)
  • Kein Verschütten
  • Selbstlösender Gelenkring
  • Maximal empfohlene Drehzahlen: Kontinuierlich 500 U/min, intermittierend 800 U/min
Notiz: PEEK besitzt eine sehr hohe chemische Beständigkeit und ist lediglich gegenüber starken Mineralsäuren etwas anfällig.
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) 58 mm
Durchmesser (metrisch) Welle 19 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Rührer mit Glas- und Metallschaft
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ausrichtung des Schafts beim Mischen
Höhe (metrisch) 70 mm
Menge Je 1
Standard-Konusverbindung 45/50A Konus
Typ Hochleistungs-Wellenführung
Gewicht (metrisch) 243,5 g
Material PTFE