Learn More
Cowie Technology™ Hochleistungsschaftführung aus PTFE. Länge „A“, amerikanischer Konus
Zur Verwendung mit Glas- und Metallrührstäben. Die Hochleistungsrührerführung ist für Europa mit einem Konus in „B-Länge“ versehen und verfügt über eine PTFE/PEEK-Dichtung.
Marke: Cowie Technology™ 005.0.1634
Additional Details : Gewicht : 0.20000kg
Beschreibung
Bietet eine effektive Führung für Glas- und Metallwellenrührer über einen Temperaturbereich, ohne Partikel aus der Dichtung abzustoßen, und hält dabei ein Vakuum aufrecht. Die Dichtung wird aus einem speziell formulierten PTFE-PEEK-Verbundwerkstoff hergestellt und ist dauerhaft druckbelastet.- Hohe Chemikalienbeständigkeit
- Peitschenschutz und reduzierte Vibration
- Leistung von Vakuum (∼5 mm Hg) und Druck (3 bis 5 psi)
- Kein Verschütten
- Selbstlösender Gelenkring
- Maximal empfohlene Drehzahlen: kontinuierlich 500 U/min, intermittierend 800 U/min
Hinweis: PEEK hat eine sehr hohe chemische Beständigkeit mit einer gewissen Empfindlichkeit nur gegenüber starken Mineralsäuren.
Spezifikation
50 mm | |
Rührer mit Glas- und Metallschaft | |
70 mm | |
34/45A Konus |
16 mm | |
Ausrichtung des Schafts beim Mischen | |
Je 1 | |
Hochleistungswellenführung, PTFE |