Learn More
Cowie Technology™ Hochleistungsschaftführung aus PTFE. Länge „A“, amerikanischer Konus
Artikelnummer. 10058942 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch) Welle:
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
19 mm
Höhe (metrisch):
60 mm
70 mm
Durchmesser (metrisch):
42 mm
50 mm
58 mm
Standard-Konusverbindung:
19/22A Konus
19/38A Konus
24/40A Konus
29/42A Konus
34/45A Konus
45/50A Konus
Konusgröße: 24/40
Packungsgröße:
1 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Welle Höhe (metrisch) Durchmesser (metrisch) Standard-Konusverbindung unitSize
10058942 8 mm 60 mm 42 mm 24/40A Konus 1 Stück
10503795 19 mm 70 mm 58 mm 45/50A Konus 1 Stück
10476683 16 mm 70 mm 50 mm 34/45A Konus 1 Stück
10788033 12 mm 70 mm 50 mm 29/42A Konus 1 Stück
10778033 10 mm 60 mm 50 mm 29/42A Konus 1 Stück
10233453 10 mm 60 mm 42 mm Konusgröße: 24/40 -
10690164 8 mm 60 mm 42 mm 19/38A Konus 1 Stück
10593785 6 mm 60 mm 42 mm 19/22A Konus 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 10058942
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Verwendung mit Rührstäben aus Glas und Metall. Die Hochleistungsrührerführung ist ein Konus der „B“-Länge für Europa und hat eine PTFE/PEEK-Versiegelung.
Bietet eine effektive Führung für Glas- und Metallwellenrührer über einen Temperaturbereich, ohne Partikel aus der Dichtung abzustoßen, und hält dabei ein Vakuum aufrecht. Die Dichtung wird aus einem speziell formulierten PTFE-PEEK-Verbundwerkstoff hergestellt und ist dauerhaft druckbelastet.
  • Hohe Chemikalienbeständigkeit
  • Peitschenschutz und reduzierte Vibration
  • Vakuum (∼5 mm Hg) und Druckleistung (3 bis 5 psi)
  • Kein Verschütten
  • Selbstlösender Gelenkring
  • Maximal empfohlene Drehzahlen: Kontinuierlich 500 U/min, intermittierend 800 U/min
Notiz: PEEK besitzt eine sehr hohe chemische Beständigkeit und ist lediglich gegenüber starken Mineralsäuren etwas anfällig.
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) 42 mm
Durchmesser (metrisch) Welle 8 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Rührer mit Glas- und Metallschaft
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ausrichtung des Schafts beim Mischen
Höhe (metrisch) 60 mm
Menge Je 1
Standard-Konusverbindung 24/40A Konus
Typ Hochleistungs-Wellenführung