Learn More
Xylol (Mischung aus Isomeren), BAKER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™
Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Click to view available options
:
5 L
Spezifikation
Spezifikation
Schmelzpunkt | -34°C |
CAS | 1330-20-7 |
Farbe | Max. 10 (APHA) |
Dichte | 0.86 - 0.88 g/cm³ (20°C) |
Siedepunkt | 140°C (1013 hPa) |
Menge | 5 L |
Flammpunkt | 25°C |
Prozentgehaltsbereich | min. 98.5% |
Rückstand nach Verdampfung | max. 0.002% |
Summenformel | C8H10 |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Xylol (Mischung aus Isomeren), BAKER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur