Learn More
JT Baker 1LT Xylene BAKER ANALYZED Reagent
Marke: JT Baker 8080.1000
1LT Xylene BAKER ANALYZED Reagent
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.