Learn More
BRAND™ Magnetische Rührstäbe aus PTFE, X-Form
Eine hervorragende Möglichkeit zum Rühren von Flüssigkeiten im Labor.
Marke: BRAND™ 137638
107.85 CHF gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21656" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Stabile Drehposition
- Hervorragende Rührwirkung
- Lieferbar in Packungen mit 10 Stück
Spezifikation
38 mm | |
15 mm | |
10/Pckg. | |
15 mm |
PTFE | |
Magnetrührstab | |
PTFE (Polytetrafluoroethylen) | |
X-Form |