Learn More
Schneider Gerd™ Apothekerspatel mit flexibler Klinge und Holzgriff
Dieser Spatel eignet sich für verschiedenste pharmazeutische Anwendungen. Schneider Gerd™ Apothekerspatel mit flexibler Klinge und Holzgriff eignen sich optimal für den Einsatz mit vielen verschiedenen Verbindungen.
Marke: Schneider Gerd™ 8617
Additional Details : Gewicht : 0.11700kg
Beschreibung
- Spatel sind ideal zum Arbeiten mit Pulvern, Rühren und Mischen
- Perfekt für sehr kleine Chemikalienmengen
- Polierte Edelstahlgeräte sind mühelos zu reinigen und korrosionsbeständig
Spezifikation
Spatel | |
Edelstahl | |
Holzgriff | |
300 mm |
42 mm | |
Holz | |
Holz |