Learn More
Schneider Gerd™ Apothekerspatel mit flexibler Klinge und Holzgriff
Dieser Spatel eignet sich für verschiedenste pharmazeutische Anwendungen. Schneider Gerd™ Apothekerspatel mit flexibler Klinge und Holzgriff eignen sich optimal für den Einsatz mit vielen verschiedenen Verbindungen.
34.00 CHF - 47.20 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Spatel |
---|---|
Klingenmaterial | Edelstahl |
Griffmaterial | Holz |
Material | Holzgriff |
Grifftyp | Holz |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10346734
|
Schneider Gerd™
8615 |
200 mm |
34.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10254674
|
Schneider Gerd™
8617 |
300 mm |
47.20 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Spatel sind ideal zum Arbeiten mit Pulvern, Rühren und Mischen
- Perfekt für sehr kleine Chemikalienmengen
- Polierte Edelstahlgeräte sind mühelos zu reinigen und korrosionsbeständig
Spezifikation
Spatel | |
Holz | |
Holz |
Edelstahl | |
Holzgriff |