Learn More
Brady™ BBP33 Etiketten zur Draht- und Kabelmarkierung: Drei pro Reihe
BBP33 Etiketten für die Draht- und Kabelmarkierung (Drei Etiketten pro Reihe) kleben dauerhaft oder sind wieder ablösbar. Einmal aufgetragen, bleibt das Vinylmaterial der B-498 CleanLift™ Serie dort, wo es ist, es sei denn, Sie möchten es wieder ablösen.
223.00 CHF - 408.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Weiß |
---|---|
Produkttyp | Kennzeichnungsetikett |
Zur Verwendung mit (Geräte) | BBP™33 Drucker |
Produktcode | Marke | Klebstofftyp | Ausführung | Material | Höhe (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Klebstofftyp | Ausführung | Material | Höhe (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
13583320
|
Brady™
142967 |
Gummi, Wiederablösbar | Glanz | Vinylgewebe | 1.4 Zoll |
408.00 CHF
1 Box |
Verfügbar ab: 10-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
13543310
|
Brady™
143016 |
Acryl, Permanent | Matt | Nylongewebe | 0.5 Zoll |
223.00 CHF
1 Box |
Verfügbar ab: 10-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
- Die klebende Geweberückseite bietet hervorragende Haftkraft und ermöglicht dennoch ein sauberes Entfernen und Repositionieren
- Klebt auf allen sauberen und trockenen Oberflächen
- Speziell formulierter Decklack für exzellente Druckqualität
- Seidenmattes Finish für knackige, saubere Optik
Spezifikation
Weiß | |
Kennzeichnungsetikett | |
BBP™33 Drucker |