Learn More
Brady™ BBP33 Etiketten zur Draht- und Kabelmarkierung: Drei pro Reihe
BBP33 Etiketten für die Draht- und Kabelmarkierung (Drei Etiketten pro Reihe) kleben dauerhaft oder sind wieder ablösbar. Einmal aufgetragen, bleibt das Vinylmaterial der B-498 CleanLift™ Serie dort, wo es ist, es sei denn, Sie möchten es wieder ablösen.
Marke: Brady™ 143016
Additional Details : Gewicht : 0.00050kg
Beschreibung
- Die klebende Geweberückseite bietet hervorragende Haftkraft und ermöglicht dennoch ein sauberes Entfernen und Repositionieren
- Klebt auf allen sauberen und trockenen Oberflächen
- Speziell formulierter Decklack für exzellente Druckqualität
- Seidenmattes Finish für knackige, saubere Optik
Spezifikation
CSA, RoHS, UL | |
Weiß | |
Nylongewebe | |
Markierung von inneren Tafelkomponenten | |
1500/Packung | |
-40 bis 89.4 °C | |
0.0065 Zoll | |
0.5 Zoll |
Acryl, Permanent | |
Matt | |
Kennzeichnungsetikett | |
BBP™33 Drucker | |
-40 bis 193 °F | |
80 lb./in. | |
0,5 in. | |
12,70 mm |