Learn More
Brady™ BBP33 Etiketten zur Draht- und Kabelmarkierung: Vier pro Reihe
BBP-Etiketten33 zur Draht- und Kabelkennzeichnung (Vier pro Reihe) sind Wickeletiketten aus Nylongewebe (B-499) oder Vinylgewebe (B-498), die sich sehr flexibel an eng gekrümmte Oberflächen wie bei Drähten und Kabeln anpassen lassen.
150.00 CHF - 356.26 CHF
Spezifikation
Farbe | Weiß |
---|---|
Produkttyp | Kennzeichnungsetikett |
Zur Verwendung mit (Geräte) | BBP™33 Drucker |
Produktcode | Marke | Klebstofftyp | Ausführung | Material | Dimensions (LxW) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Klebstofftyp | Ausführung | Material | Dimensions (LxW) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
13573320
|
Brady™
142872 |
Gummi, Wiederablösbar | Glanz | Vinylgewebe | 0,25 x 0,75 in. |
202.00 CHF
1 Box |
Verfügbar ab: 10-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
13593300
|
Brady™
143015 |
Acryl, Permanent | Matt | Nylongewebe | 0.375 x 0.375 in. |
150.00 CHF
1 Box |
Verfügbar ab: 10-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15890935
|
Brady™
142966 |
Rubber, Repositionable | Gloss | Vinyl Cloth | 0.8 x 1.4 in. |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||
Beschreibung
- Die klebende Geweberückseite (B-498) bietet hervorragende Haftkraft und ermöglicht dennoch ein sauberes Entfernen und Repositionieren.
- Mattweißes polyamidbeschichtetes Nylongewebe (B-499) verfügt über einen dauerhaften Acrylklebstoff mit einer Gebrauchstemperatur von -40 bis 193 °F (-40 bis 90 °C) und ist für Einsatz in Innenbereichen geeignet.
Spezifikation
Weiß | |
Kennzeichnungsetikett | |
BBP™33 Drucker |