Learn More
Brady™ BBP33 Etiketten zur Draht- und Kabelmarkierung: Vier pro Reihe
Artikelnummer. 13593300
Click to view available options
Klebstofftyp:
Acryl, Permanent
Naturkautschuk, Wiederablösbar
Ausführung:
Glanz
Matt
Material:
Nylongewebe
Vinylgewebe
Dimensions (LxW):
0,25 x 0,75 in.
0.375 x 0.375 in.
0.8 x 1.4 in.
Packungsgröße:
1 BX
5000 Stück
Artikelnummer. 13593300
Marke: Brady™ 143015
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
BBP-Etiketten33 zur Draht- und Kabelkennzeichnung (Vier pro Reihe) sind Wickeletiketten aus Nylongewebe (B-499) oder Vinylgewebe (B-498), die sich sehr flexibel an eng gekrümmte Oberflächen wie bei Drähten und Kabeln anpassen lassen.
  • Die klebende Geweberückseite (B-498) bietet hervorragende Haftkraft und ermöglicht dennoch ein sauberes Entfernen und Repositionieren.
  • Mattweißes polyamidbeschichtetes Nylongewebe (B-499) verfügt über einen dauerhaften Acrylklebstoff mit einer Gebrauchstemperatur von -40 bis 193 °F (-40 bis 90 °C) und ist für Einsatz in Innenbereichen geeignet.
Spezifikation
Autoklavierbar Autoclavable
Zertifizierung/Konformität CSA, RoHS, UL
Beschreibung Nylon-Stoffetiketten für den BBP33 Drucker
Klebstofftyp Acryl, Permanent
Farbe Weiß
Display Consignment
Ausführung Matt
Format Die-cut
Material Nylongewebe
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Produkttyp Kennzeichnungsetikett
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Markierung von inneren Tafelkomponenten
Zur Verwendung mit (Geräte) BBP™33 Drucker
Horizontale Wiederholung (metrisch) 12.10 mm
Etiketten pro Zeile 4
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40°C
Anzahl pro Packung 1500 Labels/Box
Menge 1500/Packung
Form Rectangle with Circle
Softwaretyp LabelMark, MarkWare
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 bis 193 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40 bis 89.4 °C
Zugfestigkeit 80 lb./in.
Dicke (angloamerikanisch) 0,0065 in.
Dicke (metrisch) 0.165 mm
Vertikale Wiederholung (metrisch) 12.70 mm
Dimensions (LxW) 0.375 x 0.375 in.
Länge (angloamerikanisch) 0.3 in.
Breite (angloamerikanisch) 0,3 in.
Breite (metrisch) 9,53 mm
Breite (metrisch) bedruckbarer Bereich 50.80 mm
Höhe (angloamerikanisch) 0,3 in.
Höhe (metrisch) 9 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) 0.375 in.
Durchmesser (metrisch) 9.53 mm
Alternate Part Number B33-143-499