Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad™ NMR-Röhrchenkappen für höchsten Druck, Durchmesser von 5.0 mm, durchscheinend
Ideal für Versuche, bei denen eine luftdichte Umgebung unter Vakuum oder unter einem niedrigen Druck von weniger als 1 bar erforderlich ist.
10.56 CHF - 101.55 CHF
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) | 5,0 mm |
---|---|
Beschreibung | Gasdicht – Höchster Druck |
Material | Polyethylen |
Farbe | Durchscheinend |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | NMR-Spektroskopie |
Produktcode | Marke | Enthält | Produktlinie | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Produktlinie | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15328718
|
Bel-Art™
66005-0110 |
100 pro Packung | Modell: Wilmad™ 521-PC-100 |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
15348728
|
Bel-Art™
66005-1010 |
1000 pro Packung | Modell: Wilmad™ 521-PC-1000 |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
Beschreibung
Verwendung mit mittel- und dickwandigen NMR-Röhrchen für eine bessere Abdichtung und Robustheit bei Experimenten mit variablen Temperaturen.Spezifikation
5,0 mm | |
Polyethylen | |
NMR-Spektroskopie |
Gasdicht – Höchster Druck | |
Durchscheinend |