Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad™ NMR-Röhrchenkappen für höchsten Druck, Durchmesser von 5.0 mm, durchscheinend
Ideal für Versuche, bei denen eine luftdichte Umgebung unter Vakuum oder unter einem niedrigen Druck von weniger als 1 bar erforderlich ist.
Marke: Bel-Art™ 66005-1010
Additional Details : Gewicht : 0.21540kg
Beschreibung
Verwendung mit mittel- und dickwandigen NMR-Röhrchen für eine bessere Abdichtung und Robustheit bei Experimenten mit variablen Temperaturen.Spezifikation
1000 pro Packung | |
Gasdicht – Höchster Druck | |
Durchscheinend | |
1000/Pckg. |
5,0 mm | |
Polyethylen | |
NMR-Spektroskopie | |
Modell: Wilmad™ 521-PC-1000 |