Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad-LabGlass™ doppelwandige NMR-Röhrchen für toxische Proben
Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad-LabGlass™ doppelwandige NMR-Röhrchen bieten zusätzlichen Schutz bei der Arbeit mit toxischen Proben.
Marke: Bel-Art™ SP Scienceware™ 66000-0002
Additional Details : Gewicht : 0.04310kg
Beschreibung
- Innen- und Außenröhrchen trennt ein Abstand von ca. 50 μm
- Aus Pyrex™ Glas hergestellt
- Ideal für Studien mit variablen Temperaturen
Spezifikation
Außenröhrchen | |
4.07 mm | |
Flachboden |
5 mm | |
600 MHz | |
516-O-5 |