Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad-LabGlass™ doppelwandige NMR-Röhrchen für toxische Proben
Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad-LabGlass™ doppelwandige NMR-Röhrchen bieten zusätzlichen Schutz bei der Arbeit mit toxischen Proben.
45.96 CHF - 97.60 CHF
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) | 5 mm |
---|---|
Feldstärke | 600 MHz |
Form | Flachboden |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Innendurchmesser (metrisch) | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Innendurchmesser (metrisch) | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15368558
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
66000-0001 |
Komplettset | 2.97 mm | 516-CC-5 |
97.60 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15378558
|
Bel-Art™ SP Scienceware™
66000-0002 |
Außenröhrchen | 4.07 mm | 516-O-5 |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
Beschreibung
- Innen- und Außenröhrchen trennt ein Abstand von ca. 50 μm
- Aus Pyrex™ Glas hergestellt
- Ideal für Studien mit variablen Temperaturen
Spezifikation
5 mm | |
600 MHz | |
Flachboden |