Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad-LabGlass™ doppelwandige NMR-Röhrchen für toxische Proben
Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad-LabGlass™ doppelwandige NMR-Röhrchen bieten zusätzlichen Schutz bei der Arbeit mit toxischen Proben.
Marke:  Bel-Art™ SP Scienceware™ 66000-0001
Additional Details : Gewicht : 0.04310kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15368558
  • 97.60 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 07-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Innen- und Außenröhrchen trennt ein Abstand von ca. 50 μm
  • Aus Pyrex™ Glas hergestellt
  • Ideal für Studien mit variablen Temperaturen
Spezifikation
Spezifikation
Komplettset
2.97 mm
Flachboden
5 mm
600 MHz
516-CC-5