Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Trypsinierkolben mit Seitenhals
Kolben mit tiefgerillten Seiten, die das Mischen fördern. Ein Damm unter dem Seitenhals hält beim Dekantieren untrypsinisiertes Gewebe zurück. Ein Schraubverschluss mit breitem Stehrand am Seitenhals verhindert Kontamination des Kolbeninhalts.
Marke:  DWK Life Sciences 355757
187.96 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12451391
  • 221.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-01-2026
Beschreibung
  • Der Seitenhals erleichtert das Dekantieren des Inhalts und hält große Partikel hinter der Barriere zurück.
  • Die Seitenhalskappen haben eine Größe von 20-415
  • Die Kappen verfügen über weiße Styrol-Butadien-Gummieinlagen.
  • Die Kolben aus Wheaton 33 Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen entsprechen den Erfordernissen nach USP Typ I und ASTM E-438, Typ I, Klasse A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Bauart: Erlenmeyer Trypsinieren
Borosilikatglas
20-415 Seitenarmkappe und obere Kappe haben eine weiße Styrol-Butadien-Kautschuk-Auskleidung
Autoklavierbar
Schraube
700 ml
Für die Bildung von Zellsuspensionen durch Trypsinverdauung von Bindegewebsproteinen
400
Nein
51 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Wheaton™ Trypsinierkolben mit Seitenhals > Fassungsvermögen: 700 ml; ohne Graduierung