Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Trypsinierkolben mit Seitenhals Artikelnummer.: 12441391
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
DWK Life Sciences Wheaton™ Trypsinierkolben mit Seitenhals
Artikelnummer. 12441391 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
300 ml, Nein
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
35 ml
75 ml
150 ml
300 ml
700 ml
Graduated:
Ja
Nein
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12441391
Marke: DWK Life Sciences 355755
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Kolben mit tiefgerillten Seiten, die das Mischen fördern. Ein Damm unter dem Seitenhals hält beim Dekantieren untrypsinisiertes Gewebe zurück. Ein Schraubverschluss mit breitem Stehrand am Seitenhals verhindert Kontamination des Kolbeninhalts.
  • Der Seitenhals erleichtert das Dekantieren des Inhalts und hält große Partikel hinter der Barriere zurück.
  • Die Seitenhalskappen haben eine Größe von 20-415
  • Die Kappen verfügen über weiße Styrol-Butadien-Gummieinlagen.
  • Die Kolben aus Wheaton 33 Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen entsprechen den Erfordernissen nach USP Typ I und ASTM E-438, Typ I, Klasse A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Bauart: Erlenmeyer Trypsinieren
Kapazität (metrisch) 300 ml
Material Borosilikatglas
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für die Bildung von Zellsuspensionen durch Trypsinverdauung von Bindegewebsproteinen
Enthält 20-415 Seitenarmkappe und obere Kappe haben eine weiße Styrol-Butadien-Kautschuk-Auskleidung
Gewindegröße 430
Autoklavierbar Autoklavierbar
Graduated Nein
Verschlusstyp Schraube
Verschlussgröße 38 mm
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Wheaton™ Trypsinierkolben mit Seitenhals >