Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Trypsinierkolben mit Seitenhals
Kolben mit tiefgerillten Seiten, die das Mischen fördern. Ein Damm unter dem Seitenhals hält beim Dekantieren untrypsinisiertes Gewebe zurück. Ein Schraubverschluss mit breitem Stehrand am Seitenhals verhindert Kontamination des Kolbeninhalts.
Marke: DWK Life Sciences 355754
119.18 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Der Seitenhals erleichtert das Dekantieren des Inhalts und hält große Partikel hinter der Barriere zurück.
- Die Seitenhalskappen haben eine Größe von 20-415
- Die Kappen verfügen über weiße Styrol-Butadien-Gummieinlagen.
- Die Kolben aus Wheaton 33 Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen entsprechen den Erfordernissen nach USP Typ I und ASTM E-438, Typ I, Klasse A
Spezifikation
Bauart: Erlenmeyer Trypsinieren | |
Borosilikatglas | |
20-415 Seitenarmkappe und obere Kappe haben eine weiße Styrol-Butadien-Kautschuk-Auskleidung | |
Autoklavierbar | |
Schraube |
150 ml | |
Für die Bildung von Zellsuspensionen durch Trypsinverdauung von Bindegewebsproteinen | |
430 | |
Nein | |
38 mm |