Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Trypsinierkolben mit Seitenhals
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
35 ml
75 ml
150 ml
300 ml
700 ml
Graduated:
Ja
Nein
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Der Seitenhals erleichtert das Dekantieren des Inhalts und hält große Partikel hinter der Barriere zurück.
- Die Seitenhalskappen haben eine Größe von 20-415
- Die Kappen verfügen über weiße Styrol-Butadien-Gummieinlagen.
- Die Kolben aus Wheaton 33 Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen entsprechen den Erfordernissen nach USP Typ I und ASTM E-438, Typ I, Klasse A
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Bauart: Erlenmeyer Trypsinieren |
| Kapazität (metrisch) | 35 ml |
| Material | Borosilikatglas |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für die Bildung von Zellsuspensionen durch Trypsinverdauung von Bindegewebsproteinen |
| Enthält | 20-415 Seitenarmkappe und obere Kappe haben eine weiße Styrol-Butadien-Kautschuk-Auskleidung |
| Gewindegröße | 430 |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Graduated | Nein |
| Verschlusstyp | Schraube |
| Verschlussgröße | 24 mm |