Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ TPE Sterile Connections Kits (For Pharma and Biotech Use)
Specifically formulated for use with media found in pharmaceutical and biotech processing
Marke: DWK Life Sciences W224622-0205
69.62 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23261" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.45360kg
Beschreibung
Zur Verwendung mit Wheaton Standard 2,3 mm-Pumpenkopf und optionalem 1,6 mm-Pumpenkopf.
- Das gammastrahlensterilisierte Kit enthält männliche oder weibliche Luer-Locks oder Schnellkupplungen, die an einem 5 ft. langen TPE-Schlauch befestigt sind
- Fünf einzeln verpackte Baugruppen pro Karton für eine schnelle Implementierung an hochwertigen Proben, Kulturen oder Titern
- USP Klasse VI und ohne tierische Bestandteile (ADCF)
- Sterilisierbar durch Autoklaven, Strahlung, EtO, Chemikalien, wiederverwendbar, heißversiegelbar, heißverschweißbar
Bestellinformation
Lose Schlauchgroßmengen separat erhältlich (Kat. Nr. 03-410-305 bis -307).
Spezifikation
Anschlusskit | |
Autoklavierbar | |
3,18 mm | |
5 ft. (2,01 m) | |
0,06 in. | |
Wheaton Standard-Pumpenkopf (2,3 mm) und optionaler Pumpenkopf (1,6 mm) | |
Schnellkupplungen, die an einem 5 ft. langen Schlauch befestigt sind |
USP-Klasse VI | |
0,12 in. | |
TPE | |
152 cm | |
1,6 mm | |
Steril | |
Durchscheinend |