Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ TPE Sterile Connections Kits (For Pharma and Biotech Use)
Specifically formulated for use with media found in pharmaceutical and biotech processing
76.70 CHF - 457.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Anschlusskit
Zertifizierung/Konformität USP-Klasse VI
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material TPE
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 5 ft. (2,01 m)
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Innendurchmesser (metrisch) Dicke (metrisch) Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Innendurchmesser (metrisch) Dicke (metrisch) Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
15757777
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
DWK Life Sciences
W374734
6,35 mm 2,3 mm Luer-Stecker und -Buchse, die an einem 5 ft. langen Schlauch befestigt sind
457.00 CHF
5 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 15-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12399969
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
DWK Life Sciences
W224622-0205
3,18 mm 1,6 mm Schnellkupplungen, die an einem 5 ft. langen Schlauch befestigt sind
76.70 CHF
100 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 15-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12309979
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
DWK Life Sciences
W224622-0207
6,35 mm 1,6 mm Luer-Stecker und -Buchse, die an einem 5 ft. langen Schlauch befestigt sind
76.70 CHF
100 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 15-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12319979
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
DWK Life Sciences
W224622-03
6,35 mm 1,6 mm Schnellkupplungen, die an einem 5 ft. langen Schlauch befestigt sind
88.10 CHF
100 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 15-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
For use with Wheaton Standard 2.3 mm pump head and optional 1.6 mm pump head.
  • Radiation sterilized kit includes male and female Luer or quick-disconnects affixed to 5 ft. of TPE tubing
  • Five individually packaged assemblies per case for quick implementation on high value samples, cultures or titers
  • USP CLASS VI and animal derived components free (ADCF)
  • Sterilizable by autoclave, radiation, EtO, chemicals, reusable, heat sealable, heat weldable
Bestellinformation
Bulk tubing available separately (Cat. Nos. 03-410-305 through -307.)
Spezifikation
Spezifikation
Anschlusskit
Autoklavierbar
5 ft. (2,01 m)
Wheaton Standard-Pumpenkopf (2,3 mm) und optionaler Pumpenkopf (1,6 mm)
Durchscheinend
USP-Klasse VI
TPE
152 cm