Learn More
DWK Life Sciences Montage-Kit für Schäfte aus Edelstahl für Celstir
Artikelnummer. p-3303350 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
1000 ml-Kolben
125 ml Probenflasche
25 ml Probenflasche
250 ml-Kolben
6000 ml Probenflasche
8000 ml Probenflasche
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11551295
Marke: DWK Life Sciences 356880
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die verstellbare Rührschaufel gewährleistet eine bessere Durchmischung
  • Maximale Oberflächenausdehnung zwischen Kultur und Kolbenatmosphäre
  • Ideal für Mikroträger- und Suspensionskulturen wie z.B. Insektenzellen, Hybridome und angepasste Zelllinien
  • Aus Wheaton 33 Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen, das die Anforderungen nach ASTM™ Typ I, Klasse A und USP Typ I erfüllt
  • Die Laufradstange ragt nicht durch die obere Kappe hinaus
  • Auf die Seitenarme der 500 ml bis 8 l fassenden Kolben können belüftete Kappen gesetzt werden, die Luft in den Kolbens lassen und gleichzeitig vor Kontaminationen schützen
  • 1:1 Headspace für guten Gasaustausch
  • Keine Kontamination durch Rührstäbe
  • Vertiefungen im Boden der Kolben von 125 ml und mehr verbessern die Zirkulation und verbessern die Ansammlung von Zellen in der Mitte des Kolbens
  • Die Größen von 125 bis 1000 ml sind in 50 ml-Schritten graduiert, die Größen von 3000 bis 8000 ml in 500 ml-Schritten und die Größen von 25 bis 50 ml sind nicht graduiert
  • Vollständig autoklavierbar bei 121 °C für 20 Minuten
Bestellinformation
Baugruppen von 500 ml und größer können mit der belüfteten Kappe verwendet werden (Kat. Nr. 22-288-526)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) 250 ml-Kolben
Typ Schafteinheit-Kit