Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Schüttelkolben mit drei Schikanen
Hergestellt aus Borosilikatglas, erfüllt der Anforderungen gemäß USP Typ I und ASTM E 438 Typ I, Klasse B
Marke: DWK Life Sciences 353255
85.93 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Zur Verwendung mit Orbital- oder Horizontalschüttlern
- Die Schikanen verbessern die Belüftung und die Durchmischung mikrobieller und bakterieller Kulturen.
- Bruchfester Ausguss, geeignet für die Verwendung mit Stopfen, Baumwollstopfen oder Folienabdeckung
- Der eingeengte Hals verhindert Spritzer an Kolben mit 4 Schikanen.
Spezifikation
Bauart: Schüttler | |
50 ml | |
Orbital- oder Reziprokschüttler | |
8,3 cm | |
Autoklavierbar | |
50 mm |
2 Zoll | |
Borosilikatglas | |
3,26 in. | |
Eingeklemmt | |
Mit Schikanen |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Decken Sie sich mit Laborbechern, Kolben und mehr ein, bevor diese Angebote verschwinden.Aktionscode: 24123Gültig bis zum: 2025-06-14