Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Schüttelkolben mit vier Schikanen
Hergestellt aus Borosilikatglas, erfüllt der Anforderungen gemäß USP Typ I und ASTM E 438 Typ I, Klasse B
Marke: DWK Life Sciences 354242
63.83 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Zur Verwendung mit Orbital- oder Horizontalschüttlern
- Die Schikanen verbessern die Belüftung und die Durchmischung mikrobieller und bakterieller Kulturen.
- Bruchfester Ausguss, geeignet für die Verwendung mit Stopfen, Baumwollstopfen oder Folienabdeckung
Spezifikation
Bauart: Schüttler | |
500 ml | |
Orbital- oder Reziprokschüttler | |
17,3 cm | |
Autoklavierbar | |
100 mm |
4 in. | |
Borosilikatglas | |
6,8 in. | |
Eingeklemmt | |
Mit Schikanen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Wheaton™ Schüttelkolben mit vier Schikanen > 500 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur