Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Weiße Polypropylen-Kappen mit Einlagen aus PTFE-beschichtetem Polyethylenschaum
Eingeklebte PTFE-beschichtete Silikoneinlagen, optimal zur Lagerung von flüchtigen Lösungsmitteln, empfindlichen Verbindungen und korrosiven Chemikalien
Marke:  DWK Life Sciences 239226
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11748809
  • 74.55 CHF / 144 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-09-2025
Beschreibung
ulliHält Autoklavieren/Sterilisieren stand/li/ul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Weiß
144 Kartons
ISO 9001
Glasflasche oder -Röhrchen
Polypropylen
15-425
Kappe aus Polypropylen
PTFE/Polyethylen
Dokumentation
Catalogs
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Wheaton™ Weiße Polypropylen-Kappen mit Einlagen aus PTFE-beschichtetem Polyethylenschaum > 15-425 Deckeloberfläche