Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Weiße Polypropylen-Kappen mit Einlagen aus PTFE-beschichtetem Polyethylenschaum
Artikelnummer. p-3304089 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Halsausführung:
13-425
15-425
Packungsgröße:
144 Stück
Artikelnummer. 11738809
Marke: DWK Life Sciences 239225
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Eingeklebte PTFE-beschichtete Silikoneinlagen, optimal zur Lagerung von flüchtigen Lösungsmitteln, empfindlichen Verbindungen und korrosiven Chemikalien
ulliHält Autoklavieren/Sterilisieren stand/li/ul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Weiß
Material Polypropylen
Anzahl pro Karton 144 Kartons
Auskleidungsmaterial PTFE/Polyethylen
Halsausführung 13-425
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Produkttyp Kappe aus Polypropylen
Zur Verwendung mit (Geräte) Glasflasche oder -Röhrchen