Learn More
Wheaton Science Nephelo Kulturkolben
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
:
500 ml
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Bauart: Nephelo Kultur |
| Kapazität (metrisch) | 500 ml |
| Material | Borosilikatglas |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Trübungsmessgerät oder Nephelometer |
| Enthält | Seitenarm und seitliche Entleerungsöffnung |
| Länge (angloamerikanisch) | 5,1 in. |
| Länge (metrisch) | 13 cm |
| Gewindegröße | 430 |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Verschlussgröße | 38 mm |