Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Flachbodenkolben für Soxhlet Extraktionsgeräte
Artikelnummer. 12467111 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 mL
250 mL
500 mL
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
12467111 500 mL 1 Stück
12447111 125 mL -
12457111 250 mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12467111 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 428164
Verfügbar ab: 02-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus Wheaton 33 Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen gemäß USP Typ I und ASTM E 438 Typ I, Klasse A
  • Flachbodenkolben 24/42
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 500 mL
Material Borosilikatglas
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur kontinuierlichen Extraktion von Analyten aus einem Feststoff in ein organisches Lösungsmittel
Standard-Konusverbindung 24/40
Bodenform Flach