Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Erlenmeyerkolben mit Schraubgewinde und Kappe
Artikelnummer. 12477121 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
:
Größe Schraubverschluss: 38 mm bis 430; 1000 ml
Artikelnummer. 12477121
Marke: DWK Life Sciences 635165
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ultraschallgebundene Kappe mit Silikoneinlage
  • Wheaton 33 Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen
  • 38-430 Schraubverschlussgröße
  • 100 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung 1 je Karton
Kapazität (metrisch) 100 mL
Material Borosilikatglas
Enthält Schraubgewinde und Kappen, mit ultraschallgebundene Kappe mit Silikoneinlage