Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ 125 ml-Erlenmeyerkolben
Artikelnummer. 12457131 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
:
125 ml; 24/40; Gewindemündung
Artikelnummer. 12457131
Marke: DWK Life Sciences 635926
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit Gewindemündung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 125 mL
Material Borosilikatglas
Standard-Konusverbindung 24/40