Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Nephelo Kulturkolben mit Reinigungsanschluss und Kappen
Artikelnummer. 12491371 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
300 ml
500 ml
1000 ml
Enthält:
Seitenarm und seitliche Entleerungsöffnung
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12491371
Marke: DWK Life Sciences 351454
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit abgesenktem Seitenarm und seitlichem Reinigungsstutzen.
  • Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen
  • Seitenarmgröße, 19 x 140 mm
  • Kappengrößen, 38 mm-430 (obere Kappe) und 20 mm-415 (Seitenarmkappe)
  • Die Kappen haben eine weiße Gummieinlage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 300 ml
Material Borosilikatglas
Zur Verwendung mit (Geräte) Trübungsmessgerät oder Nephelometer
Enthält Seitenarm und seitliche Entleerungsöffnung
Länge (angloamerikanisch) 5,5 in.
Länge (metrisch) 14 cm
Gewindegröße 430
Autoklavierbar Autoklavierbar
Verschlussgröße 38 mm