Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Nephelo Kulturkolben mit Reinigungsanschluss und Kappen
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kapazität (metrisch):
300 ml
500 ml
1000 ml
Enthält:
Seitenarm und seitliche Entleerungsöffnung
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
Descrizione
- Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen
- Seitenarmgröße, 19 × 140 mm
- Kappengrößen, 38 mm-430 (obere Kappe) und 20 mm-415 (Seitenarmkappe)
- Die Kappen haben eine weiße Gummieinlage
Specifica
Specifica
| Kapazität (metrisch) | 300 ml |
| Material | Borosilikatglas |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Trübungsmessgerät oder Nephelometer |
| Enthält | Seitenarm und seitliche Entleerungsöffnung |
| Länge (angloamerikanisch) | 5,5 in. |
| Länge (metrisch) | 14 cm |
| Gewindegröße | 430 |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Verschlussgröße | 38 mm |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto