Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Magna-Flex™ Spinner-Kolben
Gewährleisten Kulturen mit hohem Ertrag durch Aufrechterhaltung einer gleichmäßigen Zirkulation unter Belassung der Mikroträger in der Suspension
Marke:  DWK Life Sciences 356837
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10789341
  • 1065.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-09-2025
Beschreibung
  • Kolben aus Borosilikatglas
  • Zwei großen Seitenarme mit Schraubverschlüssen
  • Ein flexibles, kugelförmiges Glaslaufrad dreht sich in einer festen Position über dem Flüssigkeitsstand um eine Vertiefung im Kolbenboden
  • Graduiert
  • Ein herausnehmbarer Edelstahlstift fixiert das Laufrad während der Handhabung oder Dekantierung, um Schäden an Zellen oder Mikroträgern zu vermeiden
  • Autoklavierbare Kolben und Laufräder können für ausgewählte Größen auch separat bestellt werden
  • US- Patent Nr. 3.854.704
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
4,5 cm
Borosilikatglas
Autoklavierbar
10 bis 44 cm
3000 ml
Kolben mit Impeller
Ja
Dokumentation
Catalogs
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Wheaton™ Magna-Flex™ Spinner-Kolben > Kolben mit Rührpendel; 3000 ml