Learn More
DWK Life Sciences LDPE-Tropfflaschen
Ausgezeichnete chemische Beständigkeit
Marke:  DWK Life Sciences W242824
260.57 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12426181
  • 323.00 CHF / 100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-07-2025
Beschreibung
  • In verschiedenen Größen erhältlich
  • Verpackt in Kartons à 100, 1.000 oder als Großpackung
Bestellinformation
Pipettenspitzen und -kappen separat bestellen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
10 ml, 0,34 oz.
0,34 oz.
1 in.
100/Karton
Nein
45 mm
Celluloseacetatpropionat
25 mm
10 mL
Naturfarben
LDPE
100/Karton
Nicht autoklavierbar
1,77 Zoll
15-415 mm, Stücke
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences LDPE-Tropfflaschen > Deckeloberfläche: 15-415; 10 ml; 100/Karton