Learn More
DWK Life Sciences LDPE-Tropfflaschen
Artikelnummer. 12436181 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
3 mL
6 mL
7 mL
10 mL
15 ml
30 mL
60 mL
Verschlussgröße:
8-425 mm, Stücke
13-425 mm, Stücke
15-415 mm, Stücke
20 bis 410 mm
20-410 mm, Stücke
Farbe:
Naturfarben
Weiß
Menge:
1.000/Packung
100/Karton
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
Artikelnummer. 12436181
Marke: DWK Life Sciences W242824A
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ausgezeichnete chemische Beständigkeit
  • In verschiedenen Größen erhältlich
  • Verpackt in Kartons à 100, 1.000 oder als Großpackung
Bestellinformation
Pipettenspitzen und -kappen separat bestellen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 10 ml, 0,34 oz.
Kapazität (metrisch) 10 mL
Kapazität (angloamerikanisch) 0,34 oz.
Farbe Naturfarben
Durchmesser (angloamerikanisch) 1 in.
Material LDPE
Anzahl pro Packung 1.000/Packung
Menge 1.000/Packung
Closure Included Nein
Höhe (metrisch) 45 mm
Höhe (angloamerikanisch) 1,77 Zoll
Verschlussmaterial Celluloseacetatpropionat
Verschlussgröße 15-415 mm, Stücke
Durchmesser (metrisch) 25 mm
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar