Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Laufräder für Celstir™ Spinnerkolben
Ersatz für Celstir mit doppeltem Seitenhals und Celstir mit ummanteltem doppeltem Seitenhals.
Marke: DWK Life Sciences 356895
146.94 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Dieser bruchsichere Edelstahlschaft zum Austausch des im Lieferumfang von Celstir™ Kolben enthaltenen Glasschafts kann an den vorhandenen Celstir Kolben nachgerüstet werden.
Spezifikation
50 ml Celstir™ Spinner-Kolben | |
Kappe oben mit Einlagen, Glasstab, Magnethalter, Magnet und Rührpaddel |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Wheaton™ Laufräder für Celstir™ Spinnerkolben > Laufrad, für Kolben: 50 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur