Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Laufräder für Celstir™ Spinnerkolben
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
125 ml Celstir™ Spinnerflaschen
500 ml Celstir™ Spinner-Kolben
50 ml Celstir™ Spinner-Kolben
Celstirtrade; 1000 ml-Spinnerkolben
Celstirtrade; 250 ml-Spinnerkolben
Celstirtrade; 3000 ml-Spinnerkolben
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Dieser bruchsichere Edelstahlschaft zum Austausch des im Lieferumfang von Celstir™ Kolben enthaltenen Glasschafts kann an den vorhandenen Celstir Kolben nachgerüstet werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Celstirtrade; 250 ml-Spinnerkolben |
| Enthält | Kappe oben mit Einlagen, Glasstab, Magnethalter, Magnet und Rührpaddel |
| Typ | Propeller |