Learn More
DWK Life Sciences Graduated Media/Lab Bottles: Clear Glass, With LDPE-Lined Phenolic Cap (Not Autoclavable)
Robuste Raumsparer
Marke: DWK Life Sciences 219717
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Flasche aus durchsichtigem Borosilikatglas mit Graduierungen und Beschriftungsfeld
- Dicke Wände zur Verringerung der Bruchgefahr
- Stabiler als Erlenmeyerkolben
- Der geringere Bodendurchmesser spart Platz in Sterilisatoren und Gefrierschränken
- Große Öffnung, Spezialausguss, schräge Schultern
- Graduierung in ml zur Anzeige des ungefähren Volumens
- Handgriffe auf der 1 l-Flasche ermöglichen eine einfache Handhabung
Compliance
Entspricht den Anforderungen von USP-Typ 1.
Spezifikation
8,45 oz., 250 ml | |
8.45 oz. | |
2,63 in. | |
Schwarz | |
Ja | |
5,98 in. | |
Phenolharz | |
67 mm |
250 ml | |
Durchsichtig | |
Glas | |
USP-Typ 1 | |
152 mm | |
LDPE | |
33 bis 430 mm | |
Schraubkappe |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Graduated Media/Lab Bottles: Clear Glass, With LDPE-Lined Phenolic Cap (Not Autoclavable) > 250 ml; mit Polyethylen (LDPE) ausgekleidete phenolische Kappe
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur