Learn More
DWK Life Sciences Graduated Media/Lab Bottles: Clear Glass, With LDPE-Lined Phenolic Cap (Not Autoclavable)
Robuste Raumsparer
406.00 CHF - 605.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Durchsichtig |
---|---|
Material | Glas |
Verschlussfarbe | Schwarz |
Zertifizierung/Konformität | USP-Typ 1 |
Graduated | Ja |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Verschlussgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Verschlussgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10432562
|
DWK Life Sciences
219715 |
125 ml | 33 bis 430 mm |
406.00 CHF
48 Stück |
Verfügbar ab: 07-11-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10001492
|
DWK Life Sciences
219717 |
250 ml | 33 bis 430 mm |
605.00 CHF
48 Stück |
Verfügbar ab: 25-11-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10386752
|
DWK Life Sciences
219719 |
500 ml | 33 bis 430 mm |
439.00 CHF
24 Stück |
Verfügbar ab: 01-12-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10673703
|
DWK Life Sciences
219720 |
1000 ml | 38 bis 430 mm |
501.00 CHF
24 Stück |
Verfügbar ab: 07-11-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Flasche aus durchsichtigem Borosilikatglas mit Graduierungen und Beschriftungsfeld
- Dicke Wände zur Verringerung der Bruchgefahr
- Stabiler als Erlenmeyerkolben
- Der geringere Bodendurchmesser spart Platz in Sterilisatoren und Gefrierschränken
- Große Öffnung, Spezialausguss, schräge Schultern
- Graduierung in ml zur Anzeige des ungefähren Volumens
- Handgriffe auf der 1 l-Flasche ermöglichen eine einfache Handhabung
Compliance
Entspricht den Anforderungen von USP-Typ 1.
Spezifikation
Durchsichtig | |
Schwarz | |
Ja | |
Phenolharz |
Glas | |
USP-Typ 1 | |
LDPE | |
Schraubkappe |