Learn More
DWK Life Sciences Celstir™ Spinnerflaschen mit zwei Seitenarmen, mit Wasserummantelung
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
50 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- USP Borosilikatglas Typ I
- Das mit PTFE-Harz beschichtete Glaslaufrad ragt nicht durch die Kappe und verfügt über eine Bodenvertiefung zum effizienteren Rühren
- Kappe mit Silikoneinlage
- Autoklavierbar
- Für die Suspension von Zellkulturen mit einem Magnetrührer
- 1 pro Karton
Spezifikation
Spezifikation
| Verschlussmaterial | Silikongummi |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 2,1 in. |
| Kapazität (metrisch) | 25 ml |
| Material | Borosilikatglas |
| Höhe (angloamerikanisch) | 5,27 in. |
| Höhe (metrisch) | 13,4 cm |
| Verbindung des seitlichen Anschlusses | 15-415 |
| Oberflächenbeschichtung | PTFE-Harz |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Außendurchmesser (metrisch) | 5,4 cm |
| Mehr anzeigen |