Learn More
DWK Life Sciences Celstir™ Spinnerflaschen mit zwei Seitenarmen, mit Wasserummantelung
Artikelnummer. 10346851 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
50 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10346851
Marke: DWK Life Sciences 356949
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für eine maximale Oberfläche zwischen Kultur und Glaskolben
  • USP Borosilikatglas Typ I
  • Das mit PTFE-Harz beschichtete Glaslaufrad ragt nicht durch die Kappe und verfügt über eine Bodenvertiefung zum effizienteren Rühren
  • Kappe mit Silikoneinlage
  • Autoklavierbar
  • Für die Suspension von Zellkulturen mit einem Magnetrührer
  • 1 pro Karton
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschlussmaterial Silikongummi
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 3,9 in.
Kapazität (metrisch) 250 ml
Material Borosilikatglas
Höhe (angloamerikanisch) 7,1 in.
Höhe (metrisch) 18,2 cm
Verbindung des seitlichen Anschlusses 33-430
Oberflächenbeschichtung PTFE-Harz
Autoklavierbar Autoklavierbar
Außendurchmesser (metrisch) 100 mm
Verschlussgröße 51-440