Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Celstir™ Spinner-Doppelseitenarm-Kolben ohne Wassermantel
Für eine maximale Oberfläche zwischen Kultur und Glaskolben
Marke:  DWK Life Sciences 356915
151.81 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12491421
  • 183.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 05-11-2025
Beschreibung
Für eine maximale Oberfläche zwischen Kultur und Glaskolben
  • Das mit PTFE-Harz beschichtete Glaslaufrad ragt nicht durch die Kappe und verfügt über eine Bodenvertiefung zum effizienteren Rühren
  • Kappe mit Silikoneinlage
  • Autoklavierbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Silikongummi
Nur Kolben
PTFE-Harz
38-430
50 ml
15-415
Autoklavierbar
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Wheaton™ Celstir™ Spinner-Doppelseitenarm-Kolben ohne Wassermantel > 50 ml