Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Celstir™ Spinner-Doppelseitenarm-Kolben ohne Wassermantel
Für eine maximale Oberfläche zwischen Kultur und Glaskolben
Marke: DWK Life Sciences 356873
337.24 CHF gültig bis 2025-09-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24329" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Für eine maximale Oberfläche zwischen Kultur und Glaskolben
- Das mit PTFE-Harz beschichtete Glaslaufrad ragt nicht durch die Kappe und verfügt über eine Bodenvertiefung zum effizienteren Rühren
- Kappe mit Silikoneinlage
- Autoklavierbar
Spezifikation
Silikongummi | |
25 ml | |
4,8 in. | |
Kolben, Impeller und Kappen | |
PTFE-Harz | |
38 mm |
1,4 in. | |
Borosilikatglas | |
12,2 cm | |
15-415 | |
Autoklavierbar | |
38-430 |
WHE026 Catalogue 2012 FINAL LOWRES
DateigrößeVersion: 14.8 MB
WHE026 Catalogue 2012 FINAL LOWRES
DateigrößeVersion: 14.8 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Wheaton™ Celstir™ Spinner-Doppelseitenarm-Kolben ohne Wassermantel > 25 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur