Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Celstir™ Spinner-Doppelseitenarm-Kolben ohne Wassermantel
Für eine maximale Oberfläche zwischen Kultur und Glaskolben
Marke:  DWK Life Sciences 356887
1035.89 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24329" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10142691
  • 1200.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-01-2026
Beschreibung
Für eine maximale Oberfläche zwischen Kultur und Glaskolben
  • Das mit PTFE-Harz beschichtete Glaslaufrad ragt nicht durch die Kappe und verfügt über eine Bodenvertiefung zum effizienteren Rühren
  • Kappe mit Silikoneinlage
  • Autoklavierbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Silikongummi
4,5 cm
13,4 in.
Kolben, Impeller und Kappen
Autoklavierbar
10 bis 44 cm
7 in.
3000 ml
34,1 cm
PTFE-Harz
17,8 cm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Wheaton™ Celstir™ Spinner-Doppelseitenarm-Kolben ohne Wassermantel > 3000 ml