Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Amber Glass E-Z Vials
Wheaton E-Z-Fläschchen haben eine um 40 % größere Öffnung, wodurch die Probenzugänglichkeit verbessert und Beschädigungen der Autosampler-Nadel reduziert werden.
57.55 CHF - 327.00 CHF
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) | 12 mm |
---|---|
Volumen (metrisch) | 1,8 mL |
Höhe (angloamerikanisch) | 1,25 in. |
Verschlusstyp | Bördelverschluss |
Höhe (metrisch) | 32 mm |
Produktcode | Marke | Material | Marking Spot | Farbe | Septum | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Material | Marking Spot | Farbe | Septum | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
12404921
|
DWK Life Sciences
W225173-0207 |
Borosilikatglas | Ja | Grün | 0,005 PTFE/0,05 Silikon, R/W-Einlage |
90.20 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12434921
|
DWK Life Sciences
W225173-0304 |
Borosilikatglas | Ja | Blau | 0,005 PTFE/0,05 Silikon/0,005 PTFE-Einlage |
112.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12494911
|
DWK Life Sciences
W225173-0204 |
Borosilikatglas | Ja | Blau | 0,005 PTFE/0,05 Silikon, R/W-Einlage |
90.20 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12434911
|
DWK Life Sciences
W225173-01 |
Borosilikatglas | Ja | Naturfarben | 0,002 PTFE/0,037 Gummi-Einlage |
57.55 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12444911
|
DWK Life Sciences
W225173-0103 |
Borosilikatglas | Ja | Rot | 0,002 PTFE/0,037 Gummi-Einlage |
59.65 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12493651
|
DWK Life Sciences
225172 |
Glas | Nein | Bernsteinfarben |
277.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12464911
|
DWK Life Sciences
W225173-0107 |
Borosilikatglas | Ja | Grün | 0,002 PTFE/0,037 Gummi-Einlage |
59.65 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12484911
|
DWK Life Sciences
W225173-0203 |
Borosilikatglas | Ja | Rot | 0,005 PTFE/0,05 Silikon, R/W-Einlage |
90.20 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12474911
|
DWK Life Sciences
W225173-02 |
Quarzglas | Ja | Bernsteinfarben | 0,005 PTFE/0,050 Silikon |
88.10 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12424921
|
DWK Life Sciences
W225173-0303 |
Borosilikatglas | Ja | Rot | 0,005 PTFE/0,05 Silikon/0,005 PTFE-Einlage |
112.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12403661
|
DWK Life Sciences
225173 |
Glas | Ja | Bernsteinfarbig |
327.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12454911
|
DWK Life Sciences
W225173-0104 |
Borosilikatglas | Ja | Blau | 0,002 PTFE/0,037 Gummi-Einlage |
59.65 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
- Manufactured from certified clear and amber Type I borosilicate glass
- Vials are packaged 100 per shelf pack and 10 packs per case
- 40% larger opening improves sample accessibility while reducing autosampler needle damage
Spezifikation
12 mm | |
1,25 in. | |
32 mm |
1,8 mL | |
Bördelverschluss | |
11 mm |